Learn More
Poulten Graf™ Fortuna Optifix Dispenser aus Glass/PP/PTFE für die Dosierung von Lösungsmitteln
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Lösungsmittelspender aus Glas/PP/PTFE haben einen Dosierzylinder und Kolben aus Glas.
431.00 € - 1690.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Fortuna Optifix Lösungsmittelspender |
---|---|
Material | PTFE, Polypropylen, Glasfaser |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Dispensieren von Lösungsmitteln |
Menge | Je |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10262991
|
Poulten Graf™
101 08127 |
0,4 bis 2 ml |
431.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10272991
|
Poulten Graf™
101 08133 |
1 bis 5 ml |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10568721
|
Poulten Graf™
101 08148 |
10 bis 50 ml |
677.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10242371
|
Poulten Graf™
101 08151 |
20 bis 100 ml |
1135.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10749331
|
Poulten Graf™
101 08138 |
2 bis 10 ml |
446.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10519111
|
Poulten Graf™
101 08153 |
40 bis 200 ml |
1690.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10558721
|
Poulten Graf™
101 08144 |
6 bis 30 ml |
615.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Zum Dispensieren reiner organischer Lösungsmittel.Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Lösungsmitteldispenser aus Glas/PP/PTFE haben einen Dosierzylinder und Kolben aus Glas.
- Hergestellt gemäß DIN EN ISO 9001:2008 unter Verwendung von hochqualitativen Materialien
- Solider Spenderkolben aus Glas
- Zylinder zum Schutz gegen Bruch mit Kunststoff überzogen
- Mit Zertifikat, individuell nummeriert
- Ergonomische Fingerschutzkappe aus PP mit Volumeneinstellungssystem
- Graduierung auf der Skala ist gelasert und gut ablesbar
- Schnelle und einfache Volumeneinstellung mit zusätzlichen Feinanpassungen
Spezifikation
Fortuna Optifix Lösungsmittelspender | |
PTFE, Polypropylen, Glasfaser | |
Zum Dispensieren von Lösungsmitteln | |
Je |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Poulten Graf™ Fortuna Optifix Dispenser aus Glass/PP/PTFE für die Dosierung von Lösungsmitteln