missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alpha Packaging™ Glasgefäß
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
150 ml
200 ml
500 ml
Packungsgröße:
20 Stück
35 Stück
48 Stück
63 Stück
Beschreibung
- 4 unterschiedliche Kapazitäten
- Flacher Boden
- Zum Einsatz in Laboren
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 63/Packung |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Topf |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur