Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-Adamant Glasplatte
184.00 € - 432.00 €
Spezifikation
Partikelgröße | 2 bis 10 μm |
---|---|
Porengröße | 60 Å |
Typ | Glasplatten |
Porenvolumen | 0,75 ml/g |
Spezifische Oberfläche | ∼500 m2/g |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10111952
|
Macherey-Nagel™
821140 |
10 x 10 cm |
184.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10040392
|
Macherey-Nagel™
821150 |
10 x 20 cm |
432.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
2 bis 10 μm | |
Glasplatten | |
∼500 m2/g |
60 Å | |
0,75 ml/g | |
0,20 mm |