Learn More
Macherey-Nagel™ Adamant™ unmodifizierte Standard-Silikaschichten für TLC, UV254
Artikelnummer. 10101762 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
100 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 200 mm
25 x 75 mm
50 x 100 mm
50 x 200 mm
Menge:
100er-Packung
200er-Packung
25/Packung
25er-Packung
50er-Packung
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10101762
Marke: Macherey-Nagel™ 821015
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhöhen der Trenneffizienz und Maximierung der Auflösung bei der TLC (Dünnschichtchromatographie). Unmodifizierte Adamant™ Standard-Silikaschichten für TLC, UV254 auf Glasplatten verfügen über ein optimiertes Bindesystem und einen UV-Indikator.
Erhöhen der Trenneffizienz und Maximierung der Auflösung bei der TLC (Dünnschichtchromatographie).Unmodifizierte Adamant™ Standard-Silikaschichten für TLC, UV254 auf Glasplatten verfügen über ein optimiertes Bindesystem und einen UV-Indikator.
  • Adamant™Platten verfügen über ein neu entwickeltes Bindemittelsystem, das eine hervorragende Härte der Silikaschicht ergibt
  • Die Platte kann zur eindeutigen Identifizierung leicht beschriftet werden
  • Die Abriebfestigkeit verhindert unerwünschte Veränderungen oder Schäden an der Schicht während des Transports oder der Handhabung
  • Eine staubfreie Platte ermöglicht eine komfortable Handhabung und vermeidet die Kontamination der TLC-Kammer durch Silika
  • Mit Fluoreszenzanzeige bei 254 nm
  • 250 μm Schichtdicke Silika 60, spezifische Oberfläche (BET) ∼ 500 m2/g.
  • Mittlere Porengröße 60 Å
  • Spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g, 
  • Partikelgröße 5 – 17 µm
  • Erhöhte Trennleistung durch optimierte Partikelgrößenverteilung
  • Hohe Eignung für Spurenanalysen, die durch einen UV-Indikator mit erhöhter Brillanz und einem geräuscharmen Hintergrund der Schicht entstehen
  • Erhältlich als Glasplatten 
Spezifikation
Partikelgröße 5 bis 17 μm
Porengröße 60Å
Menge 100er-Packung
Typ Glasplatten
Fluoreszierender Indikator UV254
Porenvolumen 0.75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0.25 mm
Abmessungen (L x B) 50 x 200 mm