missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Pipette fur Tropfflaschen für Flaschen, 100 ml
Marke: Hecht Karl™ 41315060
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Bestellinformation
CapacityMetric
Spezifikation
Glas | |
1/Packung | |
Pipette |
Schraubverschluss | |
100 mL |