Learn More
Fisherbrand™ Birnenförmiger Glasscheidetrichter mit Glassperrhahn
Artikelnummer. 11992128 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Anzahl Stopfen:
19/26
24/29
29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11992128
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zum Trennen von Mischungen in nicht mischbaren Lösungsmitteln. Fisherbrand™ Birnenförmige Glasscheidetrichter mit Glassperrhahn sind mit austauschbarem Absperrhahn aus Glas oder PTFE lieferbar und werden mit Stopfen aus Glas und Kunststoff geliefert.
Separates mixtures into immiscible solvents. Fisherbrand™ Glass Pear-Shaped Separating Funnel with Glass Stopcock is available with interchangeable glass or PTFE stopcock, but supplied with a glass and plastic stopper.
  • Der leicht zu öffnende Stopfen hilft, dem Druckaufbau während der Verarbeitung entgegenzuwirken.
  • Hergestellt aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas.
  • ISO 4800-zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität ISO 4800
Menge 1/Packung
Sperrhahn Glas
Stopfenmaterial Glas, Kunststoff
Anzahl Stopfen 19/26
Produkttyp Trenntrichter