Learn More
Socorex™ x250 glass Pasteur pipette 150mm, open
Greifen Sie mit einer langen Pasteurpipette einfach in tiefe Fläschchen. Die Socorex™ Pasteurpipetten aus Glas werden nicht steril geliefert.
Marke: Socorex™ 313.02.150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.66600kg
Beschreibung
- Pasteurpipette aus Universalglas
- Nicht steril.
- Für Makropipetten, wenn sie mit einer geeigneten Adapterdüse verwendet werden.
Spezifikation
Nein | |
Glas | |
2 mL | |
Pasteur-Pipette |
7 mm | |
250/Packung | |
150 mm | |
Acura™ Manual 835.02, Acura™ Electro 936.02, Calibra™ Digital 832.02, Acura™ Manual 835.05, Acura™ Electro 936.05 Makropipetten |