Learn More
Poulten & Graf GmbH Volac™ Pasteurpipetten aus Glas
Die Poulten & Graf GmbH VOLAC Einweg-Pasteurpipetten aus Glas werden aus sorgfältig ausgewählten Rohren auf vollautomatischen Maschinen präzisionsgefertigt, was eine absolute Einheitlichkeit bei der Produktion gewährleistet.
Marke:  Poulten & Graf GmbH D812/VA
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15934702
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit oder ohne Stopfen erhältlich
  • Glaspipetten werden in Längen von 150, 230 und 270 mm geliefert
  • Die Verpackungsmaterialien werden sorgfältig ausgewählt, um Anwenderfreundlichkeit bei maximalem Schutz vor Bruch beim Transport und minimale Kontamination durch Fusseln oder Staub sicherzustellen
  • Alle Standardpipetten können mit „Dichtstellen“ und Bruchmarkierung geliefert werden
Spezifikation
Spezifikation
BS5732, ISO7712
Kalknatronglas
Verstopft
230 mm
Ja
6.8 – 7.1 mm
Steril
250
Pasteur-Pipette