Learn More
Poulten & Graf GmbH Volac™ Pasteurpipetten aus Glas
Die Poulten & Graf GmbH VOLAC Einweg-Pasteurpipetten aus Glas werden aus sorgfältig ausgewählten Rohren auf vollautomatischen Maschinen präzisionsgefertigt, was eine absolute Einheitlichkeit bei der Produktion gewährleistet.
Marke:  Poulten & Graf GmbH D812
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10209381
  • 851.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 26-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit oder ohne Stopfen lieferbar
  • Glaspipetten sind in Längen von 150, 230 und 270 mm lieferbar
  • Die Verpackungsmaterialien werden sorgfältig ausgewählt, um Anwenderfreundlichkeit bei maximalem Schutz vor Bruch beim Transport und minimale Kontamination durch Fusseln oder Staub sicherzustellen
  • Alle Standardpipetten können mit „Dichtstellen“ und Bruchmarkierung geliefert werden
Spezifikation
Spezifikation
BS5732, ISO7712
Unsteril
Nicht angeschlossen
230 mm
Ja
Glas
30 bis 35 ml
1000/Packung
Pasteurpipette