Learn More
Fisherbrand™ Pasteurpipetten aus Kalk-Soda Glas
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
230 mm
270 mm
Typ:
Mit Wattestopfen
Ohne Wattestopfen
Spitzenform:
Geschlossene Spitze (Spezialanwendungen)
Standardspitze
Packungsgröße:
1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8.4 mm |
| Material | Kalk-Soda Glas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Einmalgebrauch für Anwendungen in mikrobiologischen und serologischen Labors, zum Pipettieren von Flüssigkeiten, tropfenweisen Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien, Verteilen von Mengen erwärmter Flüssigkeiten |
| Menge | 1000 Packungen |
| Spitzenform | Standardspitze |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0,07 oz. |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Länge (metrisch) | 270 mm |
| Typ | Ohne Wattestopfen |
| Mehr anzeigen |