Learn More
Hirschmann™ Pasteur-Pipetten
Ideal geeignet zum Transferieren von Proben in Probenbecher und für die Tropfenzählung Hirschmann Instruments™ Pasteurpipetten sind in Lang- oder Kurzform erhältlich.
81.95 € - 99.40 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7712 |
---|---|
Material | Glas |
Menge | 1000 Packung |
Ausführung oben | Fein gezeichnet |
Volumen (metrisch) | 2 ml |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10044440
|
Hirschmann™
9250101 |
150 mm |
81.95 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10400201
|
Hirschmann™
9260101 |
230 mm |
99.40 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gemäß ISO 7712
- Mit Baumwollstopfen
- Mit verlängerter feiner Spitze
Spezifikation
ISO 7712 | |
1000 Packung | |
2 ml |
Glas | |
Fein gezeichnet | |
Pasteurpipette |