missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ überlaufmeßkolben 97 ml
Überlaufmesskolben bieten eine einfache und sehr präzise Methode, um feste Volumina akkurat zu bestimmen.
Marke: WTW™ 209050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Spezifikation
97 mL | |
BOD | |
Glas |