Learn More
Macherey-Nagel™ Einsatz für Schraubgewindefläschchen mit weiter Öffnung, Typ N10
Glasfläschchen mit Schraubgewinde und Schraubverschlüssen zur Aufbewahrung von Stoffen. Die Einsätze für N10-Fläschchen mit Schraubverschluss und breiter Öffnung sind in verschiedenen Größen lieferbar.
23.00 € - 37.50 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Glas |
Modell | Für Fläschchen mit weiter Öffnung |
Basisausführung | Konisch |
Höhe (metrisch) | 31 mm |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10728032
|
Macherey-Nagel™
702716 |
0.25 ml | 12 mm Spitze |
23.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10072711
|
Macherey-Nagel™
702813 |
0.2 ml | 15 mm Spitze |
37.50 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Gewindeflaschen N10, Breite Öffnung
- Oft verwendet mit Waters™-, Shimadzu™-, PerkinElmer™- und Jasco™-Instrumenten
- Verschiedene Einsätze verfügbar
Spezifikation
Durchsichtig | |
Für Fläschchen mit weiter Öffnung | |
31 mm | |
Fläschchen mit weiter Öffnung |
Glas | |
Konisch | |
100/Packung |