Learn More
Hirschmann™ Minicap™ Kapillarpipette aus Glas
Artikelnummer. 11881060
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
1 μl
2 μl
3 μl
3,33 μl
4 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μ l
30 μl
40 μl
50 μl
100 μl
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11881060
Marke: Hirschmann™ 9000125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht eine fehlerfreie Kapillarenbefüllung im Labor
  • Nicht heparinisiert
  • Durchgehend, mit Minikappen
  • Gemäß ISO 9000, CE gemäß IVD 98/79 EG
  • Farbcodierte Fläschchenkappe mit Kapillarspender
  • Konformität zertifiziert, mit Chargennummer
Spezifikation
Genauigkeit 0,5%
Zertifizierung/Konformität ISO 7550, CE, IVD 98/79 EG
Material Glas
Volumen (metrisch) 25 μ l
Länge (metrisch) 30 bis 32 mm
Typ Minicap Kapillarpipette
Einwegprodukt Ja