Learn More
Hirschmann™ Minicap™ Kapillarpipette aus Glas
Ermöglicht eine fehlerfreie Kapillarenbefüllung im Labor
Marke:  Hirschmann™ 9000150
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11757663
  • 116.00 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nicht heparinisiert
  • Durchgehend, mit Minikappen
  • Gemäß ISO 9000, CE gemäß IVD 98/79 EG
  • Farbcodierte Fläschchenkappe mit Kapillarspender
  • Konformität zertifiziert, mit Chargennummer
Spezifikation
Spezifikation
0,5%
Glas
30 ± 0,5 mm
Ja
ISO 7550, CE, IVD 98/79 EG
50 μl
Minicap Kapillarpipette
Name des Produkts
Hirschmann™ Minicap™ Kapillarpipette aus Glas > Fassungsvermögen:Gehäuse 50uL