Learn More
Hirschmann™ Minicap™ Kapillarpipette aus Glas
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
1 μl
2 μl
3 μl
3,33 μl
4 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μ l
30 μl
40 μl
50 μl
100 μl
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Nicht heparinisiert
- Durchgängige Minikappen
- Gemäß ISO 9000, CE gemäß IVD 98/79 EC
- Farbcodierte Fläschchenkappe mit Kapillarspender
- Konformität zertifiziert, mit Chargennummer
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | Abweichungskoeffizient: 1 %, Genauigkeit: 0,5% |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG, Konformität zertifiziert |
| Beschreibung | Einweg-Kapillarpipetten, nicht heparinisiert, End-to-End; mit Pipettenball (pro 1000 Stück) |
| Material | Borosilikatglas |
| Menge | 10 x 100/Packung |
| Volumen (metrisch) | 40 μl |
| Typ | Minicap Kapillarpipette |
| Einwegprodukt | Ja |