Learn More
Hirschmann™ Minicap™ Kapillarpipette aus Glas
Artikelnummer. 10267980
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
1 μl
2 μl
3 μl
3,33 μl
4 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μ l
30 μl
40 μl
50 μl
100 μl
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10267980
Marke: Hirschmann™ 9001133
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ermöglicht eine fehlerfreie Kapillarenbefüllung im Labor
  • Nicht heparinisiert
  • Durchgängige Minikappen
  • Gemäß ISO 9000, CE gemäß IVD 98/79 EC
  • Farbcodierte Fläschchenkappe mit Kapillarspender
  • Konformität zertifiziert, mit Chargennummer
Spezifikation
Genauigkeit Abweichungskoeffizient: 1 %, Genauigkeit: 0,5%
Zertifizierung/Konformität ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG, Konformität zertifiziert
Beschreibung Einweg-Kapillarpipetten, nicht heparinisiert, End-to-End; mit Pipettenball (pro 1000 Stück)
Material Borosilikatglas
Menge 10 x 100/Packung
Volumen (metrisch) 3,33 μl
Typ Minicap Kapillarpipette
Einwegprodukt Ja