missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Mikroskop-Deckgläser

Chemisch und hydrolytisch beständige Deckgläser aus Borosilikatglas. Die Karl Hecht™ Mikroskop-Deckgläser sind zuverlässig, vielseitig und haben eine quadratische/rechteckige Form.

Marke:  Karl Hecht™ 41000139

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10003741

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Höchste hydrolytische Beständigkeit.
    • Hydrolytische Klasse: 1.
  • Chemikalienbeständig.
    • Alkali-Emission: ca.15 bis 24 μg Na2O/g Glas.
  • Für die Fluoreszenzmikroskopie geeignet.
  • Für Quecksilberlicht filtern Sie biette die Quecksilberlinien mit Wellenlängen unter 313 nm heraus, um eine optimale Bewertung zu erzielen.
  • Präzise geschnitten, fehlerfrei.
Spezifikation

Spezifikation

Rechteck und Quadrat
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Mikroskopobjektträger
Borosilikatglas
40 x 22 mm
50/Packung, 1000/Karton
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt