Learn More
Cole-Parmer™ Mikropipette aus Glas
20.09 € - 33.10 €
Spezifikation
Genauigkeit | ±1 % |
---|---|
Material | Glas |
Menge | 100/Packung |
Typ | Mikropipette |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11780559
|
Cole-Parmer™
07950-55 |
200 μl |
33.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11720069
|
Cole-Parmer™
07950-35 |
25 μl |
30.55 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11800120
|
Cole-Parmer™
07950-40 |
50 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11878601
|
Cole-Parmer™
07950-10 |
1 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
±1 % | |
100/Packung | |
Ja |
Glas | |
Mikropipette |