missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Glasbeschichtete Edelstahlverschraubung
Ermöglicht Verbindungen mit geringem Totvolumen für eine optimale Chromatographie.
114.00 €
Spezifikation
Typ | Glasbeschichtete Edelstahlverschraubung |
---|---|
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15229123
|
Trajan Scientific and Medical™
103420 |
0.5 mm |
114.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15239123
|
Trajan Scientific and Medical™
1034200 |
0.8 mm |
114.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Geringes Totvolumen
- Hochtemperaturanwendungen
- Leckfreie Anschlüsse
Spezifikation
Glasbeschichtete Edelstahlverschraubung | |
Edelstahl |