Learn More
Gravis Glasgefäße
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
210 ml
370 ml
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Langlebig und belastbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 210 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lagerung und Probenahme von Flüssigkeiten |
Material | Glas |
Öffnung | Eine enge |
Höhe (metrisch) | 170 mm |
Produkttyp | Flasche, Enghals |