missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schuett Biotec™ Impfhaken aus Glas (Drigalski-Spatel)

Product Code. 10465343
Click to view available options
Länge (metrisch):
145 mm
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10465343

Brand: Schuett Biotec™ 3362162

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
  • Zum gleichmässigen Ausplattieren und Beimpfen von Flüssigkeiten auf Agar-Oberflächen in Petrischalen. Einfache, ermüdungsfreie Handhabung.
  • schuett petriturn-M:
  • Manuelle Bedienung der Drehbewegung. Schwungstark und langlaufend durch hohe Masse (Gewicht) des Drehtellers. Beidseitig nutzbar, d.h. zwei Arbeitsflächen in einem Gerät durch einfaches Wenden. Für Petrischalen φ 90 bis φ 150mm. Gewicht ca. 2,3kg
  • schuett petriturn-E:
  • Mit elektrischem Antrieb. Berührungsfreie Bedienung des Drehtellers über Sensor oder Fusstaster (optional). Stufenlos einstellbare Drehzeit von 3 s bis 2 min oder Dauerbetrieb sowie konstante Drehzahl von 10-120 min-1. Gehäuse aus Edelstahl. Für Petrischalen bis φ 100mm (φ 150mm optional). Gewicht ca. 1kg. Anschlusswerte: 100-240 V, 50/60 Hz
  • Impfhaken (Drigalski-Spatel) aus Edelstahl oder Glas unterstützen die schonende Verteilung.
  • Typ: Impfhaken (Drigalski-Spatel) aus Glas
  • Masse: 40x145 (BxH)mm
  • Bild: 3

Specifications

Länge (metrisch) 145 mm
Material Glas
Produkttyp Impfhaken
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Petrischalen Petriturn-Mplus
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.