Learn More
Laboratories Sales™ Injektionsröhrchen, rohrförmig
Hochwertige Glasröhrchen, geeignet für diagnostische, pharmazeutische und medizinische Anwendungen im Labor.
49.10 € - 125.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Größe (metrisch) Öffnung | 20 mm |
Modell | Röhrenförmig |
Typ | Injektionsfläschchen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11728116
|
Laboratories Sales™
150870 |
20 ml |
49.10 €
95 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11722997
|
Laboratories Sales™
150865 |
5 ml |
65.60 €
208 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11792058
|
Laboratories Sales™
150826D |
10 ml |
125.00 €
160 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus klarem Neutralglas Typ 1B
- Aluminium-Crimpversiegelungen und Gummistopfen sind erhältlich.
- Crimp-Handwerkzeuge und Kappenentferner sind ebenfalls erhältlich.
Spezifikation
Durchsichtig | |
20 mm | |
Röhrenförmig | |
Injektionsfläschchen |