Learn More
Hecht Karl™ Gasspülflaschen aus Glas
Marke: Hecht Karl™ 41470012
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
100 mL | |
Gasspülflasche | |
1 μm | |
Je 1 |
Glas | |
Filterplatten | |
DIN 12596 |