Learn More
Sartorius™ Glastrichter
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
250 ml
400 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Lieferbar in drei Größen für den Gebrauch mit verschiedenen Filtergrößen und Filtrationsanwendungen
- Hergestellt aus autoklavierbarem Borosilikatglas
- Für den Gebrauch in Baugruppen mit Vakuumfilterhaltern aus Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtration mit Vakuumfilterhaltern aus Glas |
| Produkttyp | Glastrichter |