Learn More
Macherey-Nagel™ Flash-Chromatographiesäule aus Glas
Artikelnummer. 10093141 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
300 mm
400 mm
450 mm
Modell:
ID:20 mm
ID:25 mm
ID:30 mm
ID:40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10093141
Marke: Macherey-Nagel™ 727405
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Länge (metrisch) 400 mm
Material Glas
Modell ID:30 mm
Typ Flash-Säule
Enthält Mit Adapter und PTFE-Hahn
Säulentyp Flash-Chromatographiesäule aus Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für die Trennung von Verbindungen bis auf Grammebene. Keine teure Ausrüstung erforderlich