Learn More
Brady™ SMALL UBV ARM
Blockierarm für die kleine universelle Absperrvorrichtung
Marke:  Brady™ 065402
Artikelnummer. 11721895
  • 46.35 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Beschreibung
  • Zubehör für Universal-Ventilabsperrungen
  • Blockierarm
  • Blockierarm für die kleine universelle Absperrvorrichtung
Spezifikation
Spezifikation
Kleiner Verriegelungsarm
Rot
153.7 x 157.48 mm
UNIVERSAL BALL VALVE L/O SML ARM ADAPTER
Kleiner Verriegelungsarm
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ SMALL UBV ARM > Abmessungen:157,50 x 153,70 mm (B x H)