Learn More
Brady™ X6 PNEUMA QUICK DISCONNECT LOCKOUT
Artikelnummer. 15643507
Click to view available options
Farbe:
Rot
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 15643507
Marke: Brady™ 065645
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Isoliert pneumatische Energie, ohne dass die Installation von Inline-Sperrventilen kostenaufwändig ist.
  • Gerät ist an der Steckverbindung montiert und trennt die Geräte von allen Druckluftquellen
  • Geeignet für die meisten Außen-Steckanschlüsse mit 6 mm, 9 mm und 12 mm
Spezifikation
Produkttyp Pneumatische Abschaltung
Alternate Part Number ASSY, PNEUMATIC QUICK DISC. L/O 6 PACK
Farbe Rot
Material Glasfaserverstärktes Nylon
Beschreibung Pneumatische Schnellverriegelung
Menge 6/Packung