Learn More
Brady™ Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter Typ PIS
Eine sichere und effektive Methode für die Verriegelung europäischer Schutzschalter. Einzigartig. - keine Werkzeuge zur Montage erforderlich. Die Absperrung lässt sich mit Hilfe eines Tasters leicht montieren.
Marke: Brady™ 090847
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mini-Verriegelungen für Schutzschalter
- Eine sichere und effektive Methode für die Verriegelung europäischer Schutzschalter
- Keine Werkzeuge zur Montage erforderlich. Die Absperrung lässt sich mit Hilfe eines Tasters leicht montieren
Spezifikation
Miniatur-Überlastschalterverriegelungen | |
Rot | |
OSHA 1910,147 | |
0.95 in | |
13,72 x 24,13 x 41,7 mm | |
1.642 in. | |
Je 1 | |
24,3 mm |
ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO PIS EA | |
Glasfaserverstärktes Nylon | |
Sicherungseinsätze für Miniatur-Leistungsschalter - Standardstifte | |
24,13 mm | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
41.71 mm | |
0.96 in. |