Learn More
Brady™ MINI CABLE LOCKOUT W/ STEEL CABLE
Die Mini-Kabel-Verriegelung ist für Trennschalter, kleine Absperrventile usw. perfekt geeignet. Der Aufzugmechanismus mit Taster hält das Kabel automatisch fest. Ein 2,44 m langes, beschichtetes Metallkabel, das zusätzliche Stärke für einen sicheren Sitz ist im Lieferumfang enthalten.
Marke: Brady™ 050940
85.83 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mini-Kabelverriegelung
- Die Mini-Kabel-Verriegelung ist für Trennschalter, kleine Absperrventile usw. perfekt geeignet
- Der Aufzugmechanismus mit Taster hält das Kabel automatisch fest
- Ein 2,44 m langes, beschichtetes Metallkabel, das zusätzliche Stärke für einen sicheren Sitz auf Ventilen und Hebeln gewährleistet, ist im Lieferumfang enthalten
- Durch die 6 Schlosslöcher für die meisten Vorhängeschlossbügel und Schließbügel geeignet
Spezifikation
Mini-Kabel-Sperrvorrichtung mit Stahlkabel | |
Glasfaserverstärktes Nylon | |
1.78 in. | |
4 in. | |
101.6 mm | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
2.44 m |
Rot | |
OSHA 1910,147 | |
45.27 mm | |
0.28 Zoll | |
7 mm | |
8.01 ft. | |
Je 1 |