Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glasgefüllter Nylonsteckverbinder mit PTFE-Dichtungen
Kimble™ Glass-filled Nylon Connectors with PTFE Seals are threaded connectors used for coupling two items with a GPI finish.
20.70 € - 31.90 €
Spezifikation
Material | Nylon |
---|---|
Produkttyp | Steckverbinder |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Anschließen von Standard-Rotationsverdampfer-Fallen an Fläschchen |
Enthält | PTFE-Dichtungen |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11892933
|
DWK Life Sciences
747205-1820 |
18-400 bis 20/400 |
28.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11882933
|
DWK Life Sciences
747205-1520 |
15-425 bis 20/400 |
28.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17751088
|
DWK Life Sciences
747205-1320 |
13-425 bis 20/400 |
20.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15389796
|
DWK Life Sciences
747205-1315 |
13-425 bis 15/425 |
31.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11802943
|
DWK Life Sciences
747205-2020 |
20-400 bis 20-400 |
30.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Connectors have PTFE seals and FKM O-Rings
- Blue glass-filled nylon
- For use to 150°C
Spezifikation
Nylon | |
Steckverbinder | |
Zum Anschließen von Standard-Rotationsverdampfer-Fallen an Fläschchen | |
PTFE-Dichtungen |