Learn More
Merck Glasfaserfilter ohne Bindemittel
Auswahl aus sechs Gütegraden von Filtern. EMD Millipore Glasfaserfilter ohne Bindemittel bestehen aus Borosilikat-Mikrofaserglas. Lieferbar in verschiedenen Porengrößen und Flussraten für eine Vielzahl von Filtrierungs- und Analyseanwendungen, in denen Tiefenfilter verwendet werden. Autoklavierbar.
Marke: Merck AP4004700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03600kg
Beschreibung
Für Vorfiltration und Kontaminationsanalyse
Faserige Millipore Scheibenfilter sind in einer Vielzahl von Durchflussraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich. Unsere Glasfaserfilter sind mit oder ohne Binderharze erhältlich und können durch EO, Gammastrahlen oder Autoklavieren sterilisiert werden (121 °C bei 1 bar).Glasfaserfilter ohne Binderharz:
Die Filter ohne Binderharz behalten ihre strukturelle Integrität ohne Gewichtsverlust, wenn sie auf bis zu 500 °C erhitzt werden und können daher sowohl für gravimetrische Analysen als auch für die Filtration von heißen Gasen verwendet werden.
Typ APFF
•Zur Filterung extrem feiner Präzipitate wie Protein-, Nukleinsäure- oder Serumpräzipitate
•Empfohlen für die USEPA-Methode 1311 zur TCLP-Analyse
Typ AP40
•Empfohlen für Standardmethoden Gesamte suspendierte Feststoffe 2540D
•Empfohlen für USEPA-Methode 1311 zur TCLP-Analyse
•Bewahrt die strukturelle Integrität ohne Gewichtsverlust, wenn nach der Probenfiltration auf 550 °C (1.022 °F) erhitzt wird
•Empfohlen für die Bestimmung flüchtiger Schwebstoffe in Abwässern und Industrieabwässern
Spezifikation
44,5 l/min/ cm2 | |
Autoklavierbar | |
Tiefenfilter | |
0,7 μm | |
6 ml/min/cm2 | |
AP40 | |
Glatt | |
550 °C | |
475 μm | |
Hydrophil | |
4,7 cm |
50 mm H2O | |
Weiß | |
Borosilikatglas-Mikrofaser | |
Steril | |
Bestimmung von flüchtigen Suspensionsstoffen in Abwasser und Industrieabwasser | |
Hydrophil | |
1022 °F | |
0,018 in. | |
Filtermembranen | |
1,8 in. | |
4,7 cm |