Learn More
Merck Glasfaserfilter
Für Vorfiltration und Kontaminationsanalyse
57.40 € - 233.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Tiefenfilter |
Material | Borosilikatglas-Mikrofaser |
Particle Retention | 0,8 bis 8 µm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Güte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Güte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10411751
|
Merck
AP2514250 |
5,59 in. | Gehäuse AP25 |
233.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10677311
|
Merck
AP2501000 |
0,3 in. | Gehäuse AP25 |
57.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10771971
|
Merck
AP2502500 |
0,98 in. | Gehäuse AP25 |
63.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10586702
|
Merck
AP2009000 |
3,5 in. | AP20 |
148.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10712901
|
Merck
AP2012450 |
4,88 in. | Gehäuse AP20 |
199.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10566512
|
Merck
AP2004700 |
1,8 in. | AP20 |
95.20 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10258330
|
Merck
AP2007500 |
2,9 in. | AP20 |
126.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10196370
|
Merck
AP2002500 |
0,98 in. | AP20 |
60.45 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10781971
|
Merck
AP2504200 |
1,6 in. | Gehäuse AP25 |
86.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10648451
|
Merck
AP2001300 |
0,5 in. | AP20 |
87.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10257960
|
Merck
AP2509000 |
3,5 in. | Gehäuse AP25 |
155.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10349840
|
Merck
AP2501300 |
0,5 in. | Gehäuse AP25 |
60.45 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10054660
|
Merck
AP2507500 |
2,9 in. | Gehäuse AP25 |
120.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10695571
|
Merck
AP2004200 |
1,6 in. | AP20 |
84.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10491361
|
Merck
AP2504700 |
1,8 in. | Gehäuse AP25 |
89.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10647891
|
Merck
AP2502200 |
0,8 in. | Gehäuse AP25 |
62.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10267960
|
Merck
AP2512450 |
4,88 in. | Gehäuse AP25 |
204.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10722901
|
Merck
AP2014250 |
5,59 in. | Gehäuse AP20 |
228.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10014640
|
Merck
AP2005500 |
2,1 in. | AP20 |
106.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Für Vorfiltration und Kontaminationsanalyse
Scheibendurchmesser passend für entweder O-Ring-ID oder Filter-AD Lieferbar in drei Gütegraden.
- Filter der AP15-, 20- und 25-Reihe bestehen aus Borosilikatglasmikrofaser mit Acrylbindemittelharz
- Filter bewahren strukturelle Integrität ohne Gewichtsverlust bei einer Entzündung bis 550 °C (1022 °F) nach der Probenfiltration
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Tiefenfilter | |
0,8 bis 8 µm | |
Steril | |
Binderharz | |
1022 °F | |
Filtermembranen |
Weiß | |
Borosilikatglas-Mikrofaser | |
2 μm | |
Hydrophil | |
Glatt | |
550 °C | |
Hydrophil |