Learn More
Merck Glass Fiber Filters with Binder, 1 μm
Für Vorfiltration und Kontaminationsanalyse
Marke:  Merck AP1512450
202.02 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10309640
  • 225.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 18-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Vorfiltration und Kontaminationsanalyse
Faserige Millipore Scheibenfilter sind in einer Vielzahl von Durchflussraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich. Unsere Glasfaserfilter sind mit oder ohne Bindemittelharze erhältlich und können durch EO, Gammabestrahlung oder Autoklavieren sterilisiert werden (121 °C bei 1 bar). Glasfaserfilter mit Bindemittelharz: Millipore Filter mit Bindemittelharz haben eine hervorragende Nassfestigkeit und eignen sich hervorragend für qualitative Analysen und die Vorfiltration, insbesondere bei stark kontaminierten Flüssigkeiten. Sie werden auch häufig zur Klärung wässriger Lösungen verwendet.
Typ AP15
  • Geringste Schmutzaufnahmekapazität
  • Empfohlener Vorsatzfilter für 0,2 bis 0,6 µm-Filter
  • Spezifikation
    Spezifikation
    2 l/min/cm10,6
    Autoklavierbar
    Tiefenfilter
    0,2 bis 0,6 µm
    Steril
    Vorfiltration und Kontaminationsanalysen
    Hydrophil
    100 µg/cm2
    1022 °F
    0.031 Zoll
    Filtermembranen
    4,88 in.
    12,4 cm
    210 mm H2O
    Weiß
    Borosilikatglas-Mikrofaser
    1 μm
    1,6 ml/min/cm2
    Gehäuse AP15
    Binderharz
    Glatt
    550 °C
    790 µm
    Hydrophil
    12,4 cm