Learn More
Merck Glass Fiber Filters with Binder, 1 μm
Für Vorfiltration und Kontaminationsanalyse
Marke: Merck AP1514250
233.87 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Für Vorfiltration und Kontaminationsanalyse
Faserige Millipore Scheibenfilter sind in einer Vielzahl von Durchflussraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich. Unsere Glasfaserfilter sind mit oder ohne Bindemittelharze erhältlich und können durch EO, Gammabestrahlung oder Autoklavieren sterilisiert werden (121 °C bei 1 bar). Glasfaserfilter mit Bindemittelharz: Millipore Filter mit Bindemittelharz haben eine hervorragende Nassfestigkeit und eignen sich hervorragend für qualitative Analysen und die Vorfiltration, insbesondere bei stark kontaminierten Flüssigkeiten. Sie werden auch häufig zur Klärung wässriger Lösungen verwendet.Typ AP15Spezifikation
2 l/min/cm10,6 | |
Autoklavierbar | |
Tiefenfilter | |
0,2 bis 0,6 µm | |
Steril | |
Vorfiltration und Kontaminationsanalysen | |
Hydrophil | |
100 µg/cm2 | |
1022 °F | |
0.031 Zoll | |
Filtermembranen | |
5,59 in. | |
14,2 cm |
210 mm H2O | |
Weiß | |
Borosilikatglas-Mikrofaser | |
1 μm | |
1,6 ml/min/cm2 | |
Gehäuse AP15 | |
Binderharz | |
Glatt | |
550 °C | |
790 µm | |
Hydrophil | |
14,2 cm |