Learn More
Fisherbrand™ Glasummantelter Rührstab
Zur Verwendung mit stark abrasiven Medien, die PTFE abtragen würden. Der glasummantelte Magnetrührstab besitzt eine zylindrische Form und ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 001.1260
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11858902
  • 33.25 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Anwendung bei stark abschleifenden Medien, die PTFE erodieren können
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Klar
Behälter & Gefäße, Heizrührer
60 mm
Zylinder
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Glasummantelter Magnetkern aus Alnico V
8 mm
5/Pckg.