Learn More
Fisherbrand™ Glasummantelter Rührstab
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
6 mm
12 mm
19 mm
25 mm
45 mm
60 mm
Durchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
8 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Klar |
| Beschreibung | Glasummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße / Heizrührer |
| Durchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Länge (metrisch) | 19 mm |
| Menge | 5/Pckg. |
| Form | Zylinder |