Learn More
Fisherbrand™ Glasummantelter Rührstab
Zur Verwendung mit stark abrasiven Medien, die PTFE abtragen würden. Der glasummantelte Magnetrührstab besitzt eine zylindrische Form und ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 001.1206
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11537792
  • 26.03 € / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Anwendung bei stark abschleifenden Medien, die PTFE erodieren können
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Durchsichtig
Behälter & Gefäße / Heizrührer
6 mm
Zylindrisch
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Glasummantelter Magnetkern aus Alnico V
5 mm
5/Pckg.