Learn More
Witeg™ Tropfflaschen aus Glas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
Enthält:
Austauschbare Pipette, Gummi-Sauger
Gerillter Flachstopfen
ST-Pipette, Gummi-Sauger
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 mL |
Farbe | Durchsichtig |
Enthält | ST-Pipette, Gummi-Sauger |
Material | Glas |
Anzahl pro Packung | Gehäuse 10Each |
Menge | 10Pack. |
Produkttyp | Tropfflasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Witeg™ Tropfflaschen aus Glas >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur