Learn More
Cole-Parmer™ DESTRILLIERAPPARAT DISCTINCT 4L/H 4L/H
Hochreines Destillat zum günstigen Preis. Stuart™ Wasserdestillationsgeräte aus Glas bestechen durch ihre Vollglaskonstruktion mit silikonbeschichteten Heizplatten.
Marke: Cole-Parmer™ 99295-00
2110.66 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Gewährleisten Sie ein Destillat mit höchster Reinheit zu einem günstigen Preis.Stuart™ Glass Distinction Wasserdestillierapparate bestehen aus einer Glaskonstruktion mit Siliziumdioxid-ummantelten Heizelementen.
- Zwei unabhängige Sicherheitsthermostate
- Sicherheitsbehälter voll abgesperrt
- Ausgestattet mit einem Kontrollgerät zum Ausschalten des Heizers, wenn der Sammelbehälter voll ist
- Das einzigartige Kondensatordesign sorgt dafür, dass die Tropfen des destillierten Wassers so lange wie möglich in Kontakt mit der Kühlschlange stehen und kaltes destilliertes Wasser erzeugen. Die Kesselspeisung wird vorgewärmt, um die Effizienz zu erhöhen.
- An allen Wasseranschlüssen sind Gewinde angebracht, sodass Schläuche ohne Bruchgefahr einfach und sicher montiert und demontiert werden können.
- Eingebauter Säurezugabetrichter und Abflussabsperrhahn ermöglichen einfache Entkalkung, ohne das Glas zu demontieren
- Vorgebohrter Ständer zur Erleichterung der Wandmontage
Spezifikation
1 | |
Glass | |
240 V | |
25 °C° bis 35 °C° | |
Gehäuse D4000 | |
540 mm | |
410 mm | |
540 mm |
Distinction Wasserdestillationsanlage | |
220/240 V 50/60 Hz 3 kW | |
50/60 Hz | |
4 L | |
21.3 in. | |
16.1 in. | |
21.3 in. |