Learn More
Hirschmann™ Glas-Deckgläser für Haemacytometer
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 26 mm
22 x 22 cm
24 x 24 mm
Produkttyp:
Deckglas
Deckgläser für Hämazytometer
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Geschliffene und polierte Oberfläche
- Chargennummer auf der Verpackung
- Gekennzeichnet mit: Verfallsdatum, CE nach IVD 98/79 EG gemäß der deutschen Kalibrierverordnung (Eichordnung); nur offiziell kalibrierte Glasabdeckungen für Hämozytometer dürfen in der BRD auf dem Markt angeboten und eingesetzt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Deckgläser für Hämazytometer |
| Material | Glas |
| Dicke (metrisch) | 0,4 mm |
| Abmessungen (L x B) | 24 x 24 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hämozytometer |
| Menge | 5 x 2/Packung |