Learn More
Hirschmann™ Glas-Deckgläser für Haemacytometer
Artikelnummer. 10161671
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 26 mm
22 x 22 cm
24 x 24 mm
Produkttyp:
Deckglas
Deckgläser für Hämazytometer
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10161671
Marke: Hirschmann™ 8000125
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Deckgläser für Haemacytometer mit glatt geschliffener Oberfläche, ohne CE-Zeichen.
  • Geschliffene und polierte Oberfläche
  • Chargennummer auf der Verpackung
  • Gekennzeichnet mit: Verfallsdatum, CE nach IVD 98/79 EG gemäß der deutschen Kalibrierverordnung (Eichordnung); nur offiziell kalibrierte Glasabdeckungen für Hämozytometer dürfen in der BRD auf dem Markt angeboten und eingesetzt werden
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Material Glas
Dicke (metrisch) 0.4 mm
Abmessungen (L x B) 22 x 22 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Hämozytometer