Learn More
Marienfeld Superior™ Schmelzpunktbestimmungsröhrchen aus Glas
Click to view available options
Länge (metrisch) Schlauch:
70 mm
75 mm
80 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0,42 mm
0,8 mm
0,9 mm
1 mm
1,2 mm
1,5 mm
Produkttyp:
Kapillarröhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
- Mit rechteckigen geschliffenen Kanten
- Zum einmaligen Gebrauch
- 100 Kapillaren in einem Spenderfläschchen, 10 Fläschchen in einem Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Glas |
| Produkttyp | Kapillarröhrchen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Bestimmung des Schmelzpunkts |
| Länge (metrisch) Schlauch | 75 mm |
| Menge | 500 |