missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Marienfeld Superior™ Schmelzpunktbestimmungsröhrchen aus Glas
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Kapillarröhrchen aus Glas zur Aufbewahrung kleinster Flüssigkeiten und zur Schmelzpunktbestimmung
Marke: Marienfeld Superior™ 2940202
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Mit rechteckigen geschliffenen Kanten
- Zum einmaligen Gebrauch
- 100 Kapillaren in einem Spenderfläschchen, 10 Fläschchen in einem Karton
Spezifikation
Kapillarröhrchen | |
Ein Ende geschlossen | |
Zur Bestimmung des Schmelzpunkts | |
500 |
Glas | |
1,5 mm | |
75 mm |