Learn More
Marienfeld Superior™ Schmelzpunktbestimmungsröhrchen aus Glas
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Kapillarröhrchen aus Glas zur Aufbewahrung kleinster Flüssigkeiten und zur Schmelzpunktbestimmung
Marke:  Marienfeld Superior™ 2930201
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10501363
  • 103.00 € / 1000 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit rechtwinkligen Schnittkanten
  • Für Einmalgebrauch
  • 100 Kapillaren im Spenderröhrchen, 10 Röhrchen im Karton
Spezifikation
Spezifikation
Glas
Beidseitig offen
Zur Bestimmung des Schmelzpunkts
1000
Kapillarröhrchen
0,9 mm
70 mm