Learn More
Marienfeld Superior™ Schmelzpunktbestimmungsröhrchen aus Glas
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Kapillarröhrchen aus Glas zur Aufbewahrung kleinster Flüssigkeiten und zur Schmelzpunktbestimmung
Marke: Marienfeld Superior™ 2940206
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Mit rechtwinkligen Schnittkanten
- Für Einmalgebrauch
- 100 Kapillaren im Spenderröhrchen, 10 Röhrchen im Karton
Spezifikation
Kapillarröhrchen | |
Einseitig geschlossen | |
Zur Bestimmung des Schmelzpunkts | |
1000 |
Glas | |
1 mm | |
80 mm |