Learn More
Hirschmann™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 200 μl
Beschreibung
- Mit Ringmarkierung
- Konformitätszertifiziert
- Hergestellt aus strapazierfähigem DURAN™-Glas
- Gemäß ISO 7550, CE-Kennzeichnung gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0,25% |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EG |
| Material | Glas |
| Enthält | Ringmarkierung |
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Typ | Kapillarpipette |
| Einwegprodukt | Ja |