missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Herka™ MIKROBUERETTE NACH BANG KL.AS 2ML 2ML
Marke: Herka™ A1824108
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
2 mL | |
Glas | |
0,01 mL | |
±0,01 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Herka™ MIKROBUERETTE NACH BANG KL.AS 2ML 2ML > Kapazität: 2 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur