Learn More
BUCHI Endkolben aus Glas
Artikelnummer. p-8006819 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12810723
Marke: BUCHI 037101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Short path distillation accessories for small scale R and D.
  • Up to 4 bulbs for fractional distillation
  • 5 to 40 mL sizes
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 mL
Typ Saugkolbenrohr Ende
Material Glas