Learn More
Digi-Sense THERMOELEMENT T 30M 9/10 GLASFASER GLASFASER
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
ANSI
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wire comes in 20-gauge size, ideal for fabricating your own probes or extension cables.
- Meets ANSI and ASTM standards.
- Choose from wire with polyvinyl chloride (PVC), fluorinated ethylene propylene resin (FEP/FEP), fiberglass, high-temperature fiberglass, or ceramic fiber outer/inner insulation.
- These cables are also available in 100 ft. or 1000 ft. lengths for any application.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI |
| Temperatur (metrisch) | -73°bis +900 °C |
| Typ | Thermoelementdraht |
| Isolierung | Glasgeflecht |
| Temperatur (angloamerikanisch) | -99.4°F to +1652°F |
| Länge (angloamerikanisch) | 100 ft. |
| Länge (metrisch) | 30 m |